Få mere at vide
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98+%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
It finds it uses as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
It finds it uses as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Smeltepunkt | 67°C to 69°C |
| Kogepunkt | 193°C to 195°C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 1960344 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 189.11 |
| Procent renhed | ≥98% |