Få mere at vide
4-fluor-3-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride |
| CAS | 1682-10-6 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C7H3ClF4O2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, 5-chlorosulphonyl-2-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem8507, acmc-209vib, ksc171m7b |
| InChI nøgle | AYOKQWBPSUHEQU-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)F |
| IUPAC navn | 4-fluor-3-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.603 |
| Vis mere |