Få mere at vide
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457575
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457575 250 mg 250mg
11421300 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26372.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1682-10-6
Molekylær formel C7H3ClF4O2S
Molekylvægt (g/mol) 262.603
MDL nummer MFCD01091001
InChI nøgle AYOKQWBPSUHEQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, 5-chlorosulphonyl-2-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem8507, acmc-209vib, ksc171m7b
PubChem CID 2737549
IUPAC navn 4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMIL C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 262.61
Procent renhed 97%