Få mere at vide
4-Fluor-3-nitrotoluen, 98%
Artikelnummer. 15409958
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409958 25 g 25g
15419958 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15409958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63317.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 446-11-7 | C7H6FNO2 | 155,128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-11-7
Molekylær formel C7H6FNO2
Molekylvægt (g/mol) 155.128
MDL nummer MFCD00007060
InChI nøgle OORBDHOQLZRIQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-fluorotoluene, 2-fluoro-5-methylnitrobenzene, 4-methyl-2-nitro-1-fluorobenzene, 1-fluoro-4-methyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-fluoro-4-methyl-2-nitro, pubchem1597, acmc-1aqwi, 4-fluro-3-nitrotoluene, 4-fluoro-3-nitro toluene
PubChem CID 136287
IUPAC navn 1-fluor-4-methyl-2-nitrobenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-nitrotoluene
Farve Rød til Brun
Kogepunkt 241°C (decomposition)
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2253853
Formel vægt 155.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske