Få mere at vide
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluorid, 97%
Beskrivelse
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluorid bruges i præ-kolonne derivatiseringsteknikken til HPLC med UV/VIS spektrofotometrisk detektion af polyaminer. Det kan bruges som derivatiseringsreagens til HPLC-bestemmelse af polyaminer. Det blev også brugt i syntesen af 2-nitro-4-trifluormethylphenylhydrazin, derivatiseringsreagens til 1,2-diolforbindelser og oxo-steroider.
- [3-(2-nitro-4-trifluormethylphenyl)aminophenyl]dihydroxyboran, derivatiseringsreagens til 1,2-diolforbindelser og oxosteroider3
- 1-(3-chlorphenyl)-5-trifluormethyl-3-hydrobenzimidazol-2-on
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluorid anvendes i præ-kolonne derivatiseringsteknikken til HPLC med UV/VIS spektrofotometrisk detektion af polyaminer. Det kan bruges som derivatiseringsreagens til HPLC-bestemmelse af polyaminer. Det blev også brugt i syntesen af 2-nitro-4-trifluormethylphenylhydrazin, derivatiseringsreagens til 1,2-diolforbindelser og oxo-steroider. •[3-(2-nitro-4-trifluormethylphenyl)aminophenyl]dihydroxyboran, derivatiseringsreagens til 1,2-diolforbindelser og oxosteroider3• 1-(3-chlorphenyl)-5-trifluormethyl-3-hydrobenzimidazol-2-on
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride |
| Tæthed | 1.494 |
| Kogepunkt | 91 °C til 92 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 90 °C (194 °F) |
| Brydningsindeks | 1.462 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 1880508 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 209.1 |
| Vis mere |