Få mere at vide
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 97%
Artikelnummer. 11444217
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444217 25 g 25g
11454217 100 g 100g
11464217 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19676.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 367-86-2 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluorid bruges i præ-kolonne derivatiseringsteknikken til HPLC med UV/VIS spektrofotometrisk detektion af polyaminer. Det kan bruges som derivatiseringsreagens til HPLC-bestemmelse af polyaminer. Det blev også brugt i syntesen af 2-nitro-4-trifluormethylphenylhydrazin, derivatiseringsreagens til 1,2-diolforbindelser og oxo-steroider.
  • [3-(2-nitro-4-trifluormethylphenyl)aminophenyl]dihydroxyboran, derivatiseringsreagens til 1,2-diolforbindelser og oxosteroider3
  • 1-(3-chlorphenyl)-5-trifluormethyl-3-hydrobenzimidazol-2-on
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluorid anvendes i præ-kolonne derivatiseringsteknikken til HPLC med UV/VIS spektrofotometrisk detektion af polyaminer. Det kan bruges som derivatiseringsreagens til HPLC-bestemmelse af polyaminer. Det blev også brugt i syntesen af 2-nitro-4-trifluormethylphenylhydrazin, derivatiseringsreagens til 1,2-diolforbindelser og oxo-steroider. •[3-(2-nitro-4-trifluormethylphenyl)aminophenyl]dihydroxyboran, derivatiseringsreagens til 1,2-diolforbindelser og oxosteroider3• 1-(3-chlorphenyl)-5-trifluormethyl-3-hydrobenzimidazol-2-on
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-86-2
Molekylær formel C7H3F4NO2
Molekylvægt (g/mol) 209.1
MDL nummer MFCD00007059
InChI nøgle HLDFCCHSOZWKAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 4-fluoro-3-nitrotrifluoromethylbenzene, 3-nitro-4-fluorobenzotrifluoride, 3-nitro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, 3-nitro-4-fluoro benzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67778
IUPAC navn 1-fluor-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Tæthed 1.494
Kogepunkt 91°C to 92°C (15 mmHg)
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.462
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1880508
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 209.1
Procent renhed 97%