Få mere at vide
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile, 97%
Artikelnummer. 15415117
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415117 1 g 1g
15425117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15415117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32391.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1009-35-4 | C7H3FN2O2 | 166.111 g/mol
4-Fluoro-3-nitrobenzonitril, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som et syntetisk og fint kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Fluoro-3-nitrobenzonitril, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som et syntetisk og fint kemisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1009-35-4
Molekylær formel C7H3FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.111
MDL nummer MFCD01632197
InChI nøgle LKOWKPGBAZVHOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-3-nitro-benzonitrile, 5-cyano-2-fluoronitrobenzene, 4-cyano-1-fluoro-2-nitrobenzene, benzonitrile, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitrobenzenecarbonitrile, 5-cyano-5-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4796, acmc-1c2vd, 4-fluro-3-nitrobenzonitrile
PubChem CID 2774654
IUPAC navn 4-fluor-3-nitrobenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1C#N)[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 90°C to 94°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 166.11
Procent renhed 97%