Få mere at vide
4-Fluor-3-nitrobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 10430921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10430921 5 g Glasflaske 5g
10783583 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10430921 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305060050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 453-71-4 | C7H4FNO4 | 185,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 453-71-4
Molekylær formel C7H4FNO4
Molekylvægt (g/mol) 185.11
MDL nummer MFCD00007058
InChI nøgle BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid
PubChem CID 67987
IUPAC navn 4-fluor-3-nitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 120.0°C to 126.0°C
Farve Tan til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H3(NO2)CO2H
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 185.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver