Få mere at vide
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11469722
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11469722
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10800.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 453-71-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 453-71-4
Molekylær formel C7H4FNO4
Molekylvægt (g/mol) 185.11
MDL nummer MFCD00007058
InChI nøgle BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid
PubChem CID 67987
IUPAC navn 4-fluor-3-nitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 121°C to 126°C
Kogepunkt 92°C (15 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 2107562
Formel vægt 185.11
Procent renhed 98%