Få mere at vide
4-Fluor-3-nitrobenzensulfonamid, 97%
Artikelnummer. 15480798
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480798 250 mg 250mg
15470798 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54516.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 406233-31-6 | C6H5FN2O4S | 220,174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 406233-31-6
Molekylær formel C6H5FN2O4S
Molekylvægt (g/mol) 220.174
MDL nummer MFCD08703185
InChI nøgle FAYVDRRKPVJSPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16782487
IUPAC navn 4-fluor-3-nitrobenzensulfonamid
SMIL C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-nitrobenzenesulfonamide
Mængde 250 mg
Synonym 4-fluoro-3-nitro-benzenesulfonamide, 4-fluoro-3-nitrobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitrobenzenesulfonamide, 4-fluoro-3-nitrobenzene sulfonamide, 4-f luoro-3-nitrobenzene sulfonamide, benzenesulfonamide,4-fluoro-3-nitro, 4-fluoranyl-3-nitro-benzenesulfonamide
Formel vægt 220.18
Procent renhed 97%