Få mere at vide
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028773
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11306579
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26181.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42564-51-2
Molekylær formel C7H4FNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.111
MDL nummer MFCD01861388
InChI nøgle ILKWFRCNNILIJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem22572, acmc-1ao2q, 3-nitro-4 fluorobenzaldehyde, ksc497m9r, 2-fluoro-5-formylnitrobenzene, #, 4-fluoranyl-3-nitro-benzaldehyde
PubChem CID 598129
IUPAC navn 4-fluor-3-nitrobenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 44°C to 47°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 169.11
Procent renhed 98%