Få mere at vide
4-fluor-3-nitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 44 °C til 47 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 169.11 |
| Procent renhed | 98% |