Få mere at vide
4-fluor-3-nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10716105 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10716105 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10716105 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398820010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
CAS 42564-51-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 44 °C til 45 °C
Farve Tan til hvid
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H4FNO3
Lineær formel FC6H3(NO2)CHO
MDL nummer MFCD01861388
Mængde 1 g
Synonym 3-nitro-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem22572, acmc-1ao2q, 3-nitro-4 fluorobenzaldehyde, ksc497m9r, 2-fluoro-5-formylnitrobenzene, #, 4-fluoranyl-3-nitro-benzaldehyde
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
InChI nøgle ILKWFRCNNILIJW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])F
IUPAC navn 4-fluor-3-nitrobenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 169.11
PubChem CID 598129
Formel vægt 169.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.