Få mere at vide
4-fluor-3-nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10211193
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10211193 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10211193 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02056DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
CAS 42564-51-2
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H4FNO3
Lineær formel FC6H3(NO2)CHO
MDL nummer MFCD01861388
Mængde 1 g
Synonym 3-nitro-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem22572, acmc-1ao2q, 3-nitro-4 fluorobenzaldehyde, ksc497m9r, 2-fluoro-5-formylnitrobenzene, #, 4-fluoranyl-3-nitro-benzaldehyde
InChI nøgle ILKWFRCNNILIJW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])F
IUPAC navn 4-fluor-3-nitrobenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 169.111
PubChem CID 598129
Formel vægt 169.11
Procent renhed 97%