Få mere at vide
4-Fluoro-3-nitroanisol, 95%
Artikelnummer. 15458118
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458118 5 g 5g
15468118 250 mg 250mg
15448118 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61554.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 61324-93-4 | C7H6FNO3 | 171,127 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61324-93-4
Molekylær formel C7H6FNO3
Molekylvægt (g/mol) 171.127
MDL nummer MFCD11848442
InChI nøgle ZRIKJXDEJYMBEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy-2-nitro, 3-fluoro-4-nitrobenzene,-1-methoxy, ksc613a5f, 2-fluoro-5-methoxynitrobenzene, 2-fluoro-5-methoxy-nitrobenzene, #
PubChem CID 565653
IUPAC navn 1-fluor-4-methoxy-2-nitrobenzen
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-nitroanisole
Mængde 5 g
Formel vægt 171.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof