Få mere at vide
4-Fluor-3-nitroanilin, 98%
Beskrivelse
4-Fluoro-3-nitroanilin anvendes til fremstilling af kommercielle hårfarver. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Fluoro-3-nitroanilin anvendes til fremstilling af kommercielle hårfarver. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-3-nitroaniline |
| Smeltepunkt | 94 °C til 98 °C |
| Flammepunkt | 91 °C (195 °F) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 2210199 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 156.12 |
| Procent renhed | 98% |