Få mere at vide
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone |
| Smeltepunkt | 45°C to 50°C |
| Kogepunkt | 118°C to 120°C (0.8 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2211976 |
| Formel vægt | 183.14 |
| Procent renhed | 98% |