Få mere at vide
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11369925
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11369925
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19899.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 400-93-1
Molekylær formel C8H6FNO3
Molekylvægt (g/mol) 183.138
MDL nummer MFCD00115369
InChI nøgle PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone
PubChem CID 2734612
IUPAC navn 1-(4-fluoro-3-nitrophenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Smeltepunkt 45°C to 50°C
Kogepunkt 118°C to 120°C (0.8 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 2211976
Formel vægt 183.14
Procent renhed 98%