Få mere at vide
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10180662 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10180662 25 g Glass bottle 25g
10088901 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10180662 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 366010250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 400-93-1
Molekylær formel C8H6FNO3
Molekylvægt (g/mol) 183.14
MDL nummer MFCD00115369
InChI nøgle PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone
PubChem CID 2734612
IUPAC navn 1-(4-fluoro-3-nitrophenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Formel vægt 183.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.