Få mere at vide
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10088901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10088901
Brand: Thermo Scientific Acros 366010050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 400-93-1
Molekylær formel C8H6FNO3
Molekylvægt (g/mol) 183.14
MDL nummer MFCD00115369
InChI nøgle PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone
PubChem CID 2734612
IUPAC navn 1-(4-fluoro-3-nitrophenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 183.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.