Få mere at vide
4-Fluor-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 15407565
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407565 250 mg 250mg
15497555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26154.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 878572-17-9 | C8H3F4NO4 | 253,109 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 878572-17-9
Molekylær formel C8H3F4NO4
Molekylvægt (g/mol) 253.109
MDL nummer MFCD08282778
InChI nøgle XCZRYPKVIJEHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,4-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 24721083
IUPAC navn 4-fluor-3-nitro-5-(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 120°C to 124°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 253.11
Procent renhed 97%