Få mere at vide
4-fluor-3-methylphenylmagnesiumbromid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10821681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10821681 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10821681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431860500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide
CAS 82297-89-0, 109-99-9
CAS min % 8.53, 87.21
CAS Max % 12.79, 91.48
Farve Brun til gul
Tæthed 1.0010g/mL
Flammepunkt −26°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C7H6BrFMg
Lineær formel F(CH3)C6H3MgBr
MDL nummer MFCD00075303
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 1.001
Synonym 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, olsgdqispracfy-uhfffaoysa-m, bromo 4-fluoro-3-methylphenyl magnesium, 3-methyl-4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-fluoro-3-methylphenyl magnesium bromide, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, grignard reagent
InChI nøgle OLSGDQISPRACFY-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=CC([Mg]Br)=CC=C1F
IUPAC navn magnesium;1-fluor-2-methylbenzen-4-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 213.33
PubChem CID 2778169
Formel vægt 213.33
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.