Få mere at vide
4-fluor-3-methylphenylboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10892441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10892441 1 g Glasflaske 1g
10697030 5 g Glasflaske 5g
10803021 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10892441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435330010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 139911-27-6 | C7H8BFO2 | 153.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139911-27-6
Molekylær formel C7H8BFO2
Molekylvægt (g/mol) 153.95
MDL nummer MFCD01863527
InChI nøgle JCIJCHSRVPSOML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-3-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-m-tolylboronic acid, 4-fluoro-3-methylphenylboronicacid, 5-borono-2-fluorotoluene, boronic acid, 4-fluoro-3-methylphenyl, pubchem5146, acmc-209cjo
PubChem CID 2774580
IUPAC navn (4-fluor-3-methylphenyl)borsyre
SMIL CC1=CC(=CC=C1F)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 215.4°C to 217.3°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 153.95
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.