Få mere at vide
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 96%
Artikelnummer. 15400386
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400386 250 mg 250mg
15490376 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53101.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874219-19-9 | C8H9BFNO3 | 196.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874219-19-9
Molekylær formel C8H9BFNO3
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD08235038
InChI nøgle DVDSMLPVTUSIFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-3-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qkk, n-methyl 5-borono-2-fluorobenzamide, 4-fluoro-3-methylcarbamoyl phenyl boronicacid, 4-fluoro-3-methyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-fluoranyl-3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-3-methylamino carbonyl phenyl
PubChem CID 44717580
IUPAC navn [4-fluor-3-(methylcarbamoyl)phenyl]borsyre
SMIL CNC(=O)C1=C(F)C=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 226°C to 228°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 196.97
Procent renhed 96%