Få mere at vide
4-Fluor-3-methylanilin, 97%
Artikelnummer. 11472857
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472857 25 g 25g
11462857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11472857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15482.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 452-69-7 | C7H8FN | 125,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-69-7
Molekylær formel C7H8FN
Molekylvægt (g/mol) 125.15
MDL nummer MFCD00025294
InChI nøgle NYMDPDNETOLVBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-aminotoluene, 4-fluoro-m-toluidine, 5-amino-2-fluorotoluene, 4-fluoro-3-methylbenzenamine, 4-fluoro-3-methylphenylamine, benzenamine, 4-fluoro-3-methyl, 4-fluoro-3-methyl aniline, 4-fluoro-3-methyl-aniline, 4-fluor-3-methylanilin, pubchem1513
PubChem CID 67981
IUPAC navn 4-fluor-3-methylanilin
SMIL CC1=CC(N)=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-methylaniline
Smeltepunkt 32 °C til 36 °C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 85 °C til 86 °C (9 mmHg)
Flammepunkt 95 °C (203 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.537
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2935561
Formel vægt 125.15
Procent renhed 97%