Få mere at vide
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438445
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438445 250 mg 250mg
15428445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15438445 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33394.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1373920-75-2
Molekylær formel C10H7F4N
Molekylvægt (g/mol) 217.167
MDL nummer MFCD22201073
InChI nøgle YKXAXCYASRRQID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenyl acetonitrile
PubChem CID 86277680
IUPAC navn 2-[4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
SMIL CC1=C(C(=CC(=C1)CC#N)C(F)(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Mængde 250 mg
FN nummer UN3276
Formel vægt 217.16
Procent renhed 97%