Få mere at vide
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446017
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446017 5 g 5g
15436017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15446017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33212.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1373920-72-9
Molekylær formel C8H7F4N
Molekylvægt (g/mol) 193.145
MDL nummer MFCD22201067
InChI nøgle HNXLESNHAMSHBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 86277674
IUPAC navn 4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
SMIL CC1=CC(=CC(=C1F)C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 193.14
Procent renhed 97%