Få mere at vide
4-fluor-3-methoxybenzoesyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305495
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11305495 5 g 5g
11395485 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305495 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19673.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 82846-18-2 | Molekylformel: C8H7FO3 | Molekylvægt: 170,139 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82846-18-2
Molekylær formel C8H7FO3
Molekylvægt (g/mol) 170.139
MDL nummer MFCD00272134
InChI nøgle LWGCZCMLPRMKIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-m-anisic acid, benzoic acid, 4-fluoro-3-methoxy, 4-fluoro-3-methoxybenzoicacid, 4-fluoro-3-methoxy-benzoic acid, 4-fluoranyl-3-methoxy-benzoic acid, pubchem1394, acmc-209pqm, ksc495c0r, rarechem al bo 0973
PubChem CID 598436
IUPAC navn 4-fluor-3-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 206 °C til 208 °C
Mængde 5 g
Beilstein 4178071
Formel vægt 170.14
Procent renhed 95%