Få mere at vide
4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11375485
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375485 1 g 1g
11385485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375485 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19671.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 128495-46-5 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128495-46-5
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD00143320
InChI nøgle NALVGTOMKSKFFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-m-anisaldehyde, 4-fluoro-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-methoxy, pubchem1449, acmc-209bf6, ksc490m2d, 3-methoxy-4-fluoro benzaldehyde, 3-methoxy-4-fluoro-benzaldehyde, nalvgtomkskffv-uhfffaoysa
PubChem CID 2737358
IUPAC navn 4-fluor-3-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(C=O)=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 61°C to 63°C
Mængde 1 g
Beilstein 5178063
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 154.14
Procent renhed 98%