Få mere at vide
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenon, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone |
| Smeltepunkt | 51 °C til 53 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 4381319 |
| Formel vægt | 168.17 |
| Procent renhed | 98% |