Få mere at vide
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11309925
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309925 250 mg 250mg
11399915 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309925 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19894.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 64287-19-0 | C9H9FO2 | 168,167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64287-19-0
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.167
MDL nummer MFCD00272135
InChI nøgle PFEGFUCYOHBDJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethanone, 4'-fluoro-3'-methoxyacetophenone, 4-fluoro-3-methoxyacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl, 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-fluoro-3-methoxybenzene, pubchem4234, ksc621a4h, attercop-chm at126609
PubChem CID 2774532
IUPAC navn 1-(4-fluor-3-methoxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Smeltepunkt 51°C to 53°C
Mængde 250 mg
Beilstein 4381319
Formel vægt 168.17
Procent renhed 98%