Få mere at vide
4-fluor-3-(hydroxymethyl)benzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479835
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479835 250 mg 250mg
15419237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479835 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52487.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 481681-02-1 | C7H8BFO3 | 169.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 481681-02-1
Molekylær formel C7H8BFO3
Molekylvægt (g/mol) 169.95
MDL nummer MFCD08235075
InChI nøgle PWMOQHMTXJYUGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-hydroxymethyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-3-hydroxymethyl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-hydroxymethyl benzeneboronic acid, 4-fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-fluoro-3-hydroxymethyl phenyl, boronic acid,b-4-fluoro-3-hydroxymethyl phenyl, pubchem23767, acmc-209kcj, ksc496e1t
PubChem CID 21865588
IUPAC navn [4-fluor-3-(hydroxymethyl)phenyl]borsyre
SMIL OCC1=C(F)C=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 124°C to 126°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 169.95
Procent renhed 98%