Få mere at vide
4-fluor-3-formyl-benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10229602
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10229602
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07323DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 845885-90-7
Molekylær formel C8H5FO3
Molekylvægt (g/mol) 168.123
InChI nøgle SKPWEADPCJMLID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-formyl-benzoic acid, 3-formyl-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-3-formylbenzoicacid, ksc495c1b
PubChem CID 2794818
IUPAC navn 4-fluor-3-formylbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-formyl-benzoic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 168.12
Procent renhed 97%