Få mere at vide
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7029222
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11392569
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26663.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120512-59-6
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.167
MDL nummer MFCD00184969
InChI nøgle MIKQQYBBVDHPST-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-fluoro-3,5-dimethyl
PubChem CID 17750710
IUPAC navn 4-fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid
SMIL CC1=CC(=CC(=C1F)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid
Smeltepunkt 170°C to 173°C
Mængde 1 g
Formel vægt 168.17
Procent renhed 97%