Få mere at vide
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392569
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392569 1 g 1g
11302579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392569 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26663.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120512-59-6
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.167
MDL nummer MFCD00184969
InChI nøgle MIKQQYBBVDHPST-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-fluoro-3,5-dimethyl
PubChem CID 17750710
IUPAC navn 4-fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid
SMIL CC1=CC(=CC(=C1F)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid
Smeltepunkt 170°C to 173°C
Mængde 1 g
Formel vægt 168.17
Procent renhed 97%