Få mere at vide
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336979
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11336979
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26832.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 363134-35-4
Molekylær formel C9H9FO
Molekylvægt (g/mol) 152.168
MDL nummer MFCD06660264
InChI nøgle NNHYTIOMCJAWLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 4-fluoro-3,5-dimethyl, acmc-1ctao, 3,5-dimethyl-4-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3,5-dimethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3,5-dimethyl-9ci
PubChem CID 12040710
IUPAC navn 4-fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde
SMIL CC1=CC(=CC(=C1F)C)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde
Brydningsindeks 1.523
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 152.17
Procent renhed 97%