Få mere at vide
4-fluor-2-(trifluormethyl)phenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol |
| Smeltepunkt | 50 °C til 54 °C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Formel vægt | 180.1 |
| Procent renhed | 95% |