Få mere at vide
4-fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10301470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10301470 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10301470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434220010
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
CAS 206860-48-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 141 °C
Flammepunkt 85 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H5BrF4
Mængde 1 g
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl toluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzene, pubchem4642, acmc-20ai28, 4-fluoro-2-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzyl bromide
InChI nøgle JMNOONULDANZRZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)CBr
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-fluor-2-(trifluormethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 257.03
PubChem CID 2737576
Formel vægt 257.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.