Få mere at vide
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470358
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470358 5 g 5g
11460358 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24528.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206860-48-2
Molekylær formel C8H5BrF4
Molekylvægt (g/mol) 257.026
MDL nummer MFCD00061176
InChI nøgle JMNOONULDANZRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl toluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzene, pubchem4642, acmc-20ai28, 4-fluoro-2-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzyl bromide
PubChem CID 2737576
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-fluor-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Tæthed 1.665
Kogepunkt 141°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.4835
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 257.03
Procent renhed 97%