Få mere at vide
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitril, 98+%
Artikelnummer. 11479037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479037 5 g 5g
11469037 1 g 1g
11384729 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20617.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 194853-86-6 | C8H3F4N | 189,11 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også til syntese af diphenylthioethere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også til syntese af diphenylthioethere.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 194853-86-6
Molekylær formel C8H3F4N
Molekylvægt (g/mol) 189.11
MDL nummer MFCD00061283
InChI nøgle LCCPQUYXMFXCAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-trifluoromethyl-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-tolunitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4802
PubChem CID 605085
IUPAC navn 4-fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
SMIL FC1=CC=C(C#N)C(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 43 °C til 45 °C
Tæthed 1.35
Kogepunkt 194 °C til 196 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligheden i methanol er næsten gennemsigtig.
Formel vægt 189.11
Procent renhed ≥98%