Få mere at vide
4-Fluoro-2(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10217420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10217420 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10217420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309600010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 141179-72-8
Molekylær formel C8H3F4O2
Molekylvægt (g/mol) 207.10
MDL nummer MFCD00040982
InChI nøgle JUHPDXOIGLHXTC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 4-fluoro-2 trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoicacid, pubchem4971, acmc-209clt, intermediates-zcf02077, ksc183o7t
PubChem CID 688255
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 121.0°C to 124.0°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Lineær formel FC6H3(CF3)CO2H
Mængde 1 g
IUPAC navn 4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel vægt 208.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder