Få mere at vide
4-fluor-2-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride |
| CAS | 176225-09-5 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C7H3ClF4O2S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-4-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, pubchem4276, acmc-1c2ls, 2-chlorosulphonyl-5-fluorobenzotrifluoride |
| InChI nøgle | IGMYEVQPXWKFQF-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-fluor-2-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.603 |
| Vis mere |