Få mere at vide
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477555
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477555 250 mg 250mg
11302159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477555 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26144.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 182344-16-7
Molekylær formel C7H5BF4O2
Molekylvægt (g/mol) 207.92
MDL nummer MFCD08062379
InChI nøgle SWUPLEAGZOKLNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-borono-5-fluorobenzotrifluoride, boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, akos brn-1027, acmc-1byq0, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylboronic acid, ksc495e5n
PubChem CID 12109469
IUPAC navn [4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMIL OB(O)C1=C(C=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 183°C to 186°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 207.92
Procent renhed 98%