Få mere at vide
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline |
| Tæthed | 1.38 |
| Kogepunkt | 70°C to 71°C (18 mmHg) |
| Flammepunkt | 72°C (161°F) |
| Lugt | Characteristic |
| Brydningsindeks | 1.463 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 2098758 |
| Synonym | 2-amino-5-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl aniline, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluidine, alpha, 2-amino-5-fluoro benzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylamine, alpha,alpha,alpha-4-tetrafluoro-o-toluidine, benzenamine,4-fluoro-2-trifluoromethyl |
| Vis mere |