Få mere at vide
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11488937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488937 1 g 1g
11498937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20558.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 208173-21-1
Molekylær formel C9H6F4O
Molekylvægt (g/mol) 206.14
MDL nummer MFCD00061251
InChI nøgle WBCCAINPZLAKRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoro-2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-2-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, pubchem4243, acmc-1cmiy, 2-acetyl-5-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 2737535
IUPAC navn 1-[4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Brydningsindeks 1.449
Mængde 1 g
Beilstein 7637196
Formel vægt 206.14
Procent renhed 97%