Få mere at vide
4-Fluoro-2-nitrotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11480538
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480538 5 g 5g
11490538 25 g 25g
11400548 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24677.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-10-6
Molekylær formel C7H6FNO2
Molekylvægt (g/mol) 155.128
MDL nummer MFCD00007200
InChI nøgle SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-fluorotoluene, benzene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro, toluene, 4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzene, 5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro toluene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-fluoronitrotoluene, zlchem 482
PubChem CID 67965
IUPAC navn 4-fluoro-1-methyl-2-nitrobenzene
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-nitrotoluene
Smeltepunkt 25°C to 27°C
Tæthed 1.26
Kogepunkt 137°C to 139°C (83 mmHg)
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.523
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1946051
Formel vægt 155.13
Procent renhed 98%