Få mere at vide
4-Fluoro-2-nitrobenzonitril, 97%
Artikelnummer. 11384676
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384676 1 g 1g
11374676 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32610.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 80517-21-1 | C7H3FN2O2 | 166,111 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80517-21-1
Molekylær formel C7H3FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.111
MDL nummer MFCD00277447
InChI nøgle MNEAKKQYFSYZEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-fluoronitrobenzene, benzonitrile, 4-fluoro-2-nitro, buttpark 100\07-73, pubchem4795, acmc-209pjl, 4-fluoro-2-nitrobenzonitrle, ksc497q7l, 4-fluoro-2-nitro-benzonitrile, benzonitrile,4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzenecarbonitrile
PubChem CID 2774652
IUPAC navn 4-fluor-2-nitrobenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 69 °C til 73 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 166.11
Procent renhed 97%