Få mere at vide
4-Fluor-2-nitrobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 15418568
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418568 5 g 5g
15408568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61971.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 2923-96-8 | C7H4FNO3 | 169,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2923-96-8
Molekylær formel C7H4FNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.11
MDL nummer MFCD01666439
InChI nøgle ORCGMGUNVGVHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-2-nitro, pubchem15643, acmc-1chrz, wln: wnr cf fvh, 2-nitro-4-fluorobenzaldehyde, ksc494k6p, 4-fluoro-2-nitro benzaldehyde
PubChem CID 76226
IUPAC navn 4-fluor-2-nitrobenzaldehyd
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(F)=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Mængde 5 g
Formel vægt 169.11
Procent renhed 98%