Få mere at vide
4-Fluor-2-nitrobenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 169.11 |
| Procent renhed | 98% |