Få mere at vide
4-Fluoro-2-nitroanisole, 98%
Artikelnummer. p-7053575
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15487608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61110.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 445-83-0 | C7H6FNO3 | 171.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 445-83-0
Molekylær formel C7H6FNO3
Molekylvægt (g/mol) 171.13
MDL nummer MFCD00013375
InChI nøgle FWLPYISRFBKEKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-nitroanisole, 4-fluoro-2-nitroanisol, benzene, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro-benzene, 5-fluoro-2-methoxynitrobenzene, 4-fluor-1-methoxy-2-nitrobenzol, pubchem1966, acmc-1amcp, 4-fluoro-2-nitro-anisole, ksc235o8j
PubChem CID 565656
IUPAC navn 4-fluor-1-methoxy-2-nitrobenzen
SMIL COC1=C(C=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-nitroanisole
Smeltepunkt 62°C to 64°C
Farve Brun-Gul
Mængde 5 g
Formel vægt 171.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof